Merck
T3408
Tenuazonic acid copper salt from Alternaria alternata
Synonim(y):
3-Acetyl-5-sec-butyl-4-hydroxy-3-pyrrolin-2-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14NO3 · 1/2Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)C1NC(=O)C(C(C)=O)=C1O[Cu]OC2=C(C(C)=O)C(=O)NC2C(C)CC
InChI
1S/2C10H15NO3.Cu/c2*1-4-5(2)8-9(13)7(6(3)12)10(14)11-8;/h2*5,8,13H,4H2,1-3H3,(H,11,14);/q;;+2/p-2
InChI key
IAHMFKOQYRRWFU-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)