Przejdź do
T3263
2-Thio-6-azauridine
Synonim(y):
6-Aza-2-thiouridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.26
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-218-7
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
color
off-white to light yellow
mp
201-203 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)