Przejdź do
T3202
Torsemide
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
Demadex, N-[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
683,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
1827,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
683,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Roche
SMILES string
CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
InChI
1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
InChI key
NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Application
Torsemide has been used as an inhibitor of Na+ Cl- co-transporter in transgenic Arabidopsis thaliana plants1.
Biochem/physiol Actions
Torsemide functions in the thick ascending limb of the loop of Henle and enhances the excretion of sodium, chloride and water from the luminal side of the cells. Furthermore, torsemide can treat oedematous conditions that are associated with diseases such as liver cirrhosis, kidney disorders and chronic congestive heart failure2.
Torsemide is a loop diuretic and inhibitor of the Na+/K+/2Cl- carrier system.
Torsemide is a loop diuretic of the pyridine-sulfonylurea class with antialdosteronergic properties and inhibitor of the Na+/K+/2Cl- carrier system.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Torsemide is soluble in DMSO at 18 mg/ml and is insoluble in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1672304Y0000461Y0000462
Torsemide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1672304
Torsemide
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
originator
Roche
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Torsemide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)