Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł 884,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3650,00 zł 3102,50 zł |
Informacje o tej pozycji
884,00 zł
Cena katalogowa1040,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Tryptone is a peptone derived from the enzymatic digest of casein, often used in culture media. While tryptone is rich in tryptophane, it also contains a mixture of nitrogen, amino acids, and vitamins.
Application
Suitable for use as nutritional source in microbial media.
Features and Benefits
Tryptone EZMix powder provides:
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package sizes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability - | suitability Escherichia coli, Haemophilus spp., Lactobacillus spp., Streptococcus spp., coliforms | suitability - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?