Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 401,00 zł 340,85 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł 1156,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
340,85 zł
Cena katalogowa401,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
SMILES string
NC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3,5H2,(H,6,7)/b2-1+
InChI key
FMKJUUQOYOHLTF-OWOJBTEDSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% | description ≥99% (titration), powder | description BioUltra, ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless |
| color white | color - | color white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?