Merck
T1581
TLQP-21 (mouse, rat)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H-Thr-Leu-Gln-Pro-Pro-Ala-Ser-Ser-Arg-Arg-Arg-His-Phe-His-His-Ala-Leu-Pro-Pro-Ala-Arg-OH
Masa cząsteczkowa:
2432.75
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
wet ice
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)