Merck
T1264
β-Thionaphthyl acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.27
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Sc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10OS/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
InChI key
NMFMUXYHGNUOAI-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)