Przejdź do
T0905
Tyramine Oxidase from Arthrobacter sp.
lyophilized powder, ≥3 units/mg solid
Synonim(y):
Amine:oxygen oxidoreductase (deaminating)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-623-0
MDL number:
Numer WE:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
specific activity
≥3 units/mg solid
storage temp.
2-8°C
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of tyramine to p-hydroxyphenylacetaldehyde per min at pH 7.5 at 37 °C.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)