Przejdź do
T0252
Tricholine citrate
≥65 wt. % in H2O
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C5H14NO)3 · C6H5O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.61
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
208-907-5
MDL number:
Quality Segment
concentration
≥65 wt. % in H2O
SMILES string
C[N+](C)(C)CCO.C[N+](C)(C)CCO.C[N+](C)(C)CCO.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;3*1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*7H,4-5H2,1-3H3/q;3*+1/p-3
InChI key
RPERJPYDELTDMR-UHFFFAOYSA-K
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)