Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 567,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Kemtech P160005D
Packaging:
pack of 1 ea
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
bushing type #15
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P160005D
O.D. × L
46 mm × 110 mm
bottle capacity
100 mL
General description
Zbiornik ciśnieniowy, grubościenny, cylindryczny, 100 ml, # 15, 46 x 110 mm, osłona ochronna, temperatura pracy od -40°C do 80°C, zawiera akcesoria: B100015 + R111Ep
Application
kemetch; synthware; zbiornik ciśnieniowy; cylindryczny
Features and Benefits
Chemia organiczna
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?