Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
~150 kDa by SDS-PAGE
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
~150 kDa by SDS-PAGE
impurities
<0.1 EU/μgtested
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... JAG2(3714)
General description
Jagged-2 jest przypuszczalnym ligandem Notch zaangażowanym w pośredniczenie w sygnalizacji Notch, która może indukować komórki zrębu do wydzielania IL-6, VEGF i IGF-1. Aktywacja Notch może oddziaływać z NF-kappaB i C-myc w celu promowania proliferacji i hamowania apoptozy komórek MM, wykazując związek między występowaniem szpiczaka a opornością na leki. Jagged-2 jest również zaangażowany w rozwój kończyn.
Physical form
Liofilizowany. Zawiera PBS + 0,02 % CHAPS.
Preparation Note
Rozpuścić w 100 μl sterylnej wody.
Other Notes
Ludzki Jagged-2 (aa 1-1054) jest połączony na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?