Przejdź do
SRP8046
Netrin-1 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ACRP30headless:TNFSF13, NTN1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
~90 kDa by SDS-PAGE
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NTN1(9423)
General description
Netrin-1 controls guidance of CNS commissural axons and peripheral motor axons. Its association with either DCC or some UNC5 receptors will lead to axon attraction or repulsion, respectively. It also serve as a survival factor via its association with its receptors which prevent the initiation of apoptosis. Netrin 1 is also Involved in tumorigenesis by regulating apoptosis.
Physical form
Lyophilized from PBS with trehalose and Brij35.
Preparation Note
Reconstitute with 100 μL deionized water.
Other Notes
Human netrin-1 (aa 25-604) is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP8030SRP8034SRP8014
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, untagged, >95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
Gene Information
human ... NTN1(9423)
Gene Information
human ... TNFRSF12A(51330)
Gene Information
human ... IL2(3558)
Gene Information
human ... GRN(2896)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)