Przejdź do
SRP6590
Podstawowe histony
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Histony rdzenia HeLa
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
biological source
human
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 50 and 100 μg
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Nukleosom jest podstawową powtarzalną jednostką chromatyny, w której 146 par zasad DNA owija się dwukrotnie wokół oktameru histonowego składającego się z dwóch kopii każdego z histonów rdzeniowych, H2A, H2B, H3 i H4. Połączenie dwóch dimerów H2A/H2B i jednego tetrameru H3/H4 tworzy rdzeń nukleosomu. Ponadto histon H1 łączy się z tymi histonami, tworząc włókna 30 nm. Włókna te mają sześć nukleosomów na obrót w układzie solenoidowym. Histon H3 ulega wielu modyfikacjom, w tym acetylacji, metylacji i fosforylacji, które są ważne dla regulacji transkrypcji genów.
Physical form
50 mM fosforan sodu, pH 6,9, zawierający 10 mM chlorek sodu i 1 mM β-merkaptoetanol.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)