Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
15.5 kDa (1-136 aa)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
15.5 kDa (1-136 aa)
packaging
pkg of 100 and 250 μg
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HIST1H3A(8350)
General description
Biochem/physiol Actions
Białka histonowe są podstawowym budulcem chromatyny. Zmiany w krążących poziomach H3 są związane ze śmiercią pacjentów z sepsą. Potranslacyjne modyfikacje ogonów histonów kontrolują organizację chromatyny i transkrypcję genów. Trimetylowana lizyna 4 histonu H3 (H3K4me3) jest obecna w aktywnie transkrybowanych genach i pomaga w promowaniu ekspresji genów. Trimetylacja histonu H3K36 (H3K36me3) jest tracona w różnych nowotworach i jest powiązana z gorszymi wynikami pacjentów. Dimetylowany H3K9 (H3K9me2) jest obecny głównie w euchromatynie i jest powiązany z represyjnymi obszarami promotora. Metylotransferaza histonowa G9a jest odpowiedzialna za H3K9me2 w komórkach ssaków za pośrednictwem stresu niedotlenienia.
Physical form
Liofilizowany proszek. Zalecany bufor to 50 mM fosforan sodu, pH 7,2, zawierający 100 mM chlorek sodu i 20% glicerol.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?