Merck
SRP6560
Wnt-2
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Białko podobne do Int-1 1, Białko związane z Int-1, INT1L1, IRP
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
39.9 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
39.9 kDa
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 10 μg, pkg of 50 μg
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... WNT2(7472)
Biochem/physiol Actions
Członkowie rodziny genów Wnt, w tym Wnt-1 do Wnt-10, odgrywają kluczową rolę w regulacji wzrostu i różnicowania komórek. Białka te są zaangażowane w onkogenezę i kilka procesów rozwojowych, w tym regulację losu komórek i wzorców podczas embriogenezy. Członek rodziny Wnt-2 (Wnt-2) odgrywa rolę w aktywacji β-kateniny. Wykazano, że odgrywa on rolę w kardiogenezie. Białko to ulega nadekspresji w guzach i nowotworach.
Physical form
Lyophilized without additives.
Preparation Note
Rozpuścić w sterylnym ddH2O do stężenia ≥ 100 μg/ml.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)