Przejdź do
SRP6548
ApoJ/Clusterin
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Clusterin Apolipoproteina J, MGC24903, SGP-2, TRPM2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
51.1 kDa (23-449 aa with a C-terminal His-tag.)
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
51.1 kDa (23-449 aa with a C-terminal His-tag.)
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 10 μg, pkg of 50 μg
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CLU(1191)
General description
Natywna apolipoproteina J (ApoJ), zwana również klasteryną, jest silnie glikozylowanym białkiem heterodimerycznym o masie 75-80 kDa połączonym disiarczkiem. Pomimo sklonowania od 1989 roku, jak dotąd nie przypisano ApoJ żadnej prawdziwej funkcji. Białko to jest podobno zaangażowane w kilka różnych procesów fizjologicznych, takich jak dojrzewanie plemników, transport lipidów, hamowanie dopełniacza, przebudowa tkanek, recykling błon, interakcje komórka-komórka i komórka-podłoże, stabilizacja zestresowanych białek w stanie kompatybilnym z fałdowaniem oraz promowanie lub hamowanie apoptozy. Gen ApoJ jest różnie regulowany przez cytokiny, czynniki wzrostu i czynniki wywołujące stres. Klasteryna jest regulowana w górę lub w dół na poziomie mRNA lub białka w wielu patologicznych i klinicznie istotnych sytuacjach, w tym w raku, regeneracji narządów, infekcji, chorobie Alzheimera, barwnikowym zapaleniu siatkówki, zawale mięśnia sercowego, uszkodzeniu kanalików nerkowych, autoimmunizacji i innych.
Physical form
Liofilizowany z 2 mg/ml roztworu ApoJ w 25 mM Na2HPO4 i 100 mM NaCl (pH 7,5).
Preparation Note
Rozpuścić w dH2O do stężenia roboczego 0,5 mg/ml i pozwolić na całkowite rozpuszczenie liofilizowanego osadu.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)