Przejdź do zawartości
SRP6526
FTO
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FATSO, Masa tłuszczowa i białko związane z otyłością
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
0.2 mg/mL
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
~65 kDa (Human FTO aa 2-505 is fused at the N-terminus to a His-tag.)
packaging
pkg of 10 μg
concentration
0.2 mg/mL
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FTO(79068)
General description
Gen związany z masą tłuszczową i otyłością (FTO) jest mapowany na ludzkim chromosomie 16q12.2. Kodowane białko jest białkiem jądrowym i należy do związanej z AlkB rodziny dioksygenaz niehemowych zależnych od żelaza i 2-oksoglutaranu.
FTO (Fat mass-and obesity-associated gene) jest genem odpowiedzialnym za mutację "fused toes" u myszy. Potwierdzono związek między genotypem FTO a cukrzycą typu 2. Stwierdzono, że obecność allelu A genu FTO rs9939609 jest pozytywnie skorelowana z innymi objawami zespołu metabolicznego, w tym wyższym poziomem insuliny na czczo, glukozy, trójglicerydów i niższym poziomem cholesterolu HDL.
Biochem/physiol Actions
FTO (Fat mass-and obesity-associated gene) jest genem odpowiedzialnym za mutację "fused toes" u myszy. Potwierdzono związek między genotypem FTO a cukrzycą typu 2. Stwierdzono, że obecność allelu A rs9939609 FTO jest dodatnio skorelowana z innymi objawami zespołu metabolicznego, w tym wyższym poziomem insuliny na czczo, glukozy, trójglicerydów i niższym poziomem cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL). FTO stymuluje adipogenezę, nowotworzenie i lekooporność komórek nowotworowych. Czyni to poprzez obniżenie poziomu informacyjnego RNA N6-metyloadenozyny (m6A) niektórych genów po transkrypcji. Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) FTO są związane z podwyższoną masą ciała i otyłością u ludzi.
Physical form
0,2 mg/ml 0,2 μm filtrowanego roztworu w 55 mM Tris-Cl, pH 8,2 zawierającego 150 mM NaCl.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)