Przejdź do zawartości
SRP6522
Znakowane ubikwityną-TAMRA (TMR-Ub)
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Białko rybosomalne S27a, CEP80, HUBCEP80, RPS27A, UBA80, UBB, UBCEP1, UBCEP80
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Mol wt:
9.133 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
9.133 kDa
packaging
pkg of 50 μg
concentration
8 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Potranslacyjna modyfikacja białek przez ubikwitynę (Ub) jest kluczowym procesem regulacyjnym, który wpływa na prawie wszystkie funkcje komórkowe. Ubikwitylacja zachodzi poprzez wiązanie izopeptydowe między C-końcem Ub a grupą e-aminową reszty lizyny (Lys) na docelowym substracie [1]. Sam Ub ma siedem reszt Lys (6, 11, 27, 29, 33, 48 i 63), z których każda może uczestniczyć w dalszej ubikwitylacji, generując łańcuchy poliUb [2, 3]. Monitorowanie ubikwitylacji białek docelowych lub wzrostu łańcuchów poliubikwitynowych tradycyjnie przeprowadza się za pomocą ubikwityny znakowanej radiolami lub epitopami, co wymaga długich i pracochłonnych metod wykrywania. Fluorescencyjnie znakowana ubikwityna zapewnia szybką i łatwą technikę badania koniugacji ubikwityny in vitro. W przeciwieństwie do innych, ubikwityna znakowana TAMRA zawiera pojedynczą cząsteczkę TAMRA przyłączoną w określonym miejscu i unika modyfikacji N-końca lub łańcuchów bocznych Lys.
Physical form
≥ 8 mg/ml w PBS.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)