Przejdź do
SRP6508
Haptoglobina (fenotyp 2-2)
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Hp 2-2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human plasma
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
170-900 kDa
biological source
human plasma
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
170-900 kDa
packaging
pkg of 1 mg
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HP(3240)
General description
Haptoglobina (Hp) jest przeciwutleniaczem ostrej fazy, występującym obficie w osoczu i wykazuje polimorfizm genetyczny, który skutkuje trzema genotypami, a mianowicie Hp 1-1, Hp 1-2 i Hp 2-2. Gen HP jest mapowany na ludzkim chromosomie w 16q22.2.
Application
Haptoglobina (fenotyp 2-2) z ludzkiego osocza została wykorzystana jako dojrzała forma haptoglobiny do badania jej wpływu na ludzkie komórki raka wątroby. Została ona również wykorzystana do przygotowania znakowanego radioaktywnie kompleksu haptoglobina-hemoglobina (Hp-Hb).
Biochem/physiol Actions
Haptoglobina (Hp) wiąże się z hemoglobiną pozakomórkową w osoczu, aby uniknąć oksydacyjnego uszkodzenia tkanek za pośrednictwem żelaza. Haptoglobina 2-2 (Hp 2-2) jest najmniej skutecznym z trzech fenotypów haptoglobiny w wiązaniu wolnej hemoglobiny, a zatem zapewnia mniejsze korzyści przeciwutleniające niż Hp 1-1. Hp 2-2 jest związana z niewydolnością nerek, rodzinną i pourazową padaczką. Jest również związany z nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą i chorobami wieńcowymi serca u pacjentów z cukrzycą typu II. Osoby o fenotypie 2-2 mają najniższe stężenie haptoglobiny w osoczu.
Physical form
Liofilizowany jako substancja stała niezawierająca soli.
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)