Przejdź do
SRP6507
Haptoglobina (fenotyp 1-1)
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Hp 1-1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human plasma
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
86 kDa
biological source
human plasma
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
86 kDa
packaging
pkg of 1 mg
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HP(3240)
General description
Haptoglobina jest dodatnią α2-sialoglikoproteiną osocza w ostrej fazie i występuje w trzech głównych fenotypach, a mianowicie Hp 1-1, Hp 2-1 i Hp 2-2. Haptoglobina składa się z ciężkich łańcuchów β- (40 kDa) i lekkich łańcuchów α- (α1 = 8,9 kDa i α2 = 16 kDa). Hp 1-1 jest najmniejszym fenotypem o masie cząsteczkowej 86 kDa i składa się tylko z α1.
Biochem/physiol Actions
Haptoglobina działa jako przeciwutleniacz, wiążąc wolną hemoglobinę i eliminując ją z krążenia, aby zapobiec utracie żelaza i uszkodzeniu nerek po hemolizie. Jest odpowiedzialna za utrzymanie równowagi limfocytów T pomocniczych typu 1 i typu 2 (Th1/Th2) i działa jako immunosupresor funkcji limfocytów. Działa również jako angiogen i środek przeciwzapalny. Fenotyp Hp 1-1 jest najbardziej skuteczny w wiązaniu wolnej hemoglobiny i zapobieganiu reakcjom zapalnym związanym z wolną hemoglobiną. Badania pokazują, że wszystkie trzy fenotypy haptoglobiny są zaangażowane w idiopatyczną padaczkę uogólnioną.
Physical form
Liofilizowany jako substancja stała niezawierająca soli.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 凍結乾燥時の組成を教えていただきたく存じます(濃度は不要です)。 当該物質を用いた試験法を構築中ですが、組成による試験系の妨害を懸念しております。
    1 answer
    1. This haptoglobin product is lyophilized from a solution containing 0.269 % Trehalose, 0.727 % Dibasic mono hydrogen potassium phosphate, and 0.248 % Monobasic dihydrogen potassium phosphate.