Merck
SRP6499
HAVCR1/KIM1/TIM1
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HAVCR, HAVCR-1, Receptor komórkowy 1 wirusa zapalenia wątroby typu A, TIMD-1, TIMD1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 31.3 kDa, observed mol wt 80-100 kDa by SDS-PAGE (reducing) (DTT-reduced.)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 31.3 kDa, observed mol wt 80-100 kDa by SDS-PAGE (reducing) (DTT-reduced.)
packaging
pkg of 10 and 50 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HAVCR1(26762)
General description
Receptor komórkowy 1 wirusa zapalenia wątroby typu A, znany również jako HAVCR1, HAVCR, KIM1, TIM, TIM1, TIMD1, ulega szerokiej ekspresji z najwyższymi poziomami w nerkach i jądrach. Białko kodowane przez gen HAVCR1 jest receptorem błonowym zarówno dla ludzkiego wirusa zapalenia wątroby typu A (HHAV), jak i TIMD4. Kodowane białko może być zaangażowane w łagodzenie astmy i chorób alergicznych. Genom referencyjny reprezentuje allel, który zachowuje segment aminokwasowy MTTVP, który zapewnia ochronę przed atopią u osób seropozytywnych wobec HHAV. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące to samo białko. HAVCR1 może odgrywać rolę w rozwoju komórek pomocniczych T, regulacji astmy i chorób alergicznych oraz w uszkodzeniu i naprawie nerek. W przypadku zakażenia ludzkim wirusem zapalenia wątroby typu A (HHAV) działa jako receptor powierzchniowy dla wirusa.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)