Przejdź do
SRP6491
ICAM1/CD54
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BB-2, BB2, ICAM-1, P3.58
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
calculated mol wt 75.7 kDa (This protein is fused with Fc fragment of human IgG1 at the C-terminus.), observed mol wt 100-110 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Gln 27 is the predicted N-terminal.)
Impurities:
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 75.7 kDa (This protein is fused with Fc fragment of human IgG1 at the C-terminus.), observed mol wt 100-110 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Gln 27 is the predicted N-terminal.)
packaging
pkg of 20 and 100 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ICAM1(3383)
General description
Cząsteczka adhezji międzykomórkowej 1 (ICAM-1), znana również jako klaster różnicowania 54 (CD54), należy do nadrodziny immunoglobulin i jest glikoproteiną powierzchniową komórki, która zwykle ulega ekspresji w niskich stężeniach na komórkach śródbłonka i komórkach układu odpornościowego. Białko kodowane przez ten gen jest rodzajem cząsteczki adhezji międzykomórkowej stale obecnej w niskich stężeniach w błonach leukocytów i komórek śródbłonka. Po stymulacji cytokinami stężenia te znacznie wzrastają. ICAM-1 może być indukowany przez interleukinę-1 (IL-1) i czynnik martwicy nowotworów α (TNFα) i ulega ekspresji przez śródbłonek naczyniowy, makrofagi i limfocyty. ICAM-1 jest ligandem dla LFA-1 (integryny), receptora znajdującego się na leukocytach. Po aktywacji leukocyty wiążą się z komórkami śródbłonka za pośrednictwem ICAM-1/LFA-1, a następnie migrują do tkanek. ICAM-1 jest powiązany z krwotokiem podpajęczynówkowym (SAH). W wielu badaniach wykazano, że poziom ICAM-1 jest znacznie podwyższony u pacjentów z SAH w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej. ICAM-1 wyrażany przez komórki nabłonka oddechowego jest również miejscem wiązania rinowirusa, czynnika wywołującego większość przeziębień.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w 50 mM Tris, 100 mM glicynie, pH 7,0. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)