Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥92% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
calculated mol wt 31 kDa, observed mol wt 33 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ala 19 is the predicted N-terminal .)
Impurities:
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥92% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 31 kDa, observed mol wt 33 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ala 19 is the predicted N-terminal .)
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CA4(762)
General description
Anhydraza węglanowa 4 (CA4) jest również znana jako dehydrataza węglanowa IV, anhydraza węglanowa IV, która należy do rodziny anhydraz α-węglanowych. CA4 może stymulować aktywność transportera sodu / wodorowęglanu SLC4A4, który działa w homeostazie pH. Jest niezbędny do usuwania nadmiaru kwasu z siatkówki i nabłonka siatkówki oraz uwalniania kwasu w choriocapillaris w naczyniówce. Regulacja enzymu jest aktywowana przez histaminę, L-adrenalinę, D-fenyloalaninę, L- i D-histydynę. CA4 może wchodzić w interakcje z SLC4A4.
Anhydraza węglanowa 4 (CA4) to białko o masie 35 kDa, kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 17q23.1-23.2. Ulega ekspresji na zewnątrzkomórkowych powierzchniach niektórych komórek śródbłonka i nabłonka. CA4 jest jednym z 12 izozymów anhydrazy węglanowej.
Biochem/physiol Actions
Anhydraza węglanowa 4 (CA4) odgrywa istotną rolę w aktywności hydratacji CO2. Katalizuje również odwodnienie HCO3. Ponadto ułatwia transport CO2 i HCO3 w różnych ważnych tkankach, takich jak nerki i płuca Polimorfizm w genie jest związany z rozwojem sporadycznego barwnikowego zapalenia siatkówki (RP).
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w 50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,5. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?