Przejdź do
SRP6484
Anhydraza węglanowa 2/CA2
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CAII, Car2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
calculated mol wt 30 kDa, observed mol wt 30 kDa (DTT-reduced. Ser 2 is the predicted N-terminal .)
Impurities:
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 30 kDa, observed mol wt 30 kDa (DTT-reduced. Ser 2 is the predicted N-terminal .)
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 50 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CA2(760)
General description
Anhydraza węglanowa 2 (CA2) jest metaloenzymem cynku i pomaga w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej w komórkach. Jest to wszechobecne białko cytozolowe. Anhydraza węglanowa 2, znana również jako dehydrataza węglanowa II, anhydraza węglanowa C, należy do klasy anhydraz węglanowych. Związany z nią gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q21.
Application
Ludzka anhydraza węglanowa 2/CA2 została użyta do testu CA2 ELISA (test immunoenzymatyczny).
Biochem/physiol Actions
Anhydraza węglanowa 2 (CA2) katalizuje szybką interkonwersję dwutlenku węgla i wody do wodorowęglanu i protonów (lub odwrotnie). CA2 może wiązać się z różnymi transporterami, takimi jak wymiennik anionowy 1 (AE1), NBCe1 (kotransporter Na(+)/HCO3(-)), NHE3 (wymiennik Na(+)/H(+) 3) i MCT (transporter monokarboksylanowy). To połączenie zwiększa szybkość transportu. Mutacje w genie CA2 są odpowiedzialne za zespół niedoboru anhydrazy węglanowej II (CAII), autosomalną recesywną osteopetrozę charakteryzującą się kwasicą kanalików nerkowych oraz zwapnieniami mózgu. Zmiany w ekspresji CA2 są związane z kancerogenezą.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w 20 mM Tris, pH 8,0, ze 150 mM NaCl, 1 mM DTT. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)