Przejdź do
SRP6483
Anhydraza węglanowa 9/CA9
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CA-IX, CAIX, G250, MN, P54/58N, pMW
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
calculated mol wt 41.2 kDa, observed mol wt 53-54 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 38 is the predicted N-terminal.)
Impurities:
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 41.2 kDa, observed mol wt 53-54 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 38 is the predicted N-terminal.)
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CA9(768)
General description
Anhydrazy węglanowe (CA) to duża rodzina metaloenzymów cynkowych. CA tworzą rodzinę enzymów, które katalizują szybką interkonwersję dwutlenku węgla i wody do wodorowęglanu i protonów (lub odwrotnie), odwracalną reakcję, która zachodzi raczej powoli przy braku katalizatora. Jedną z funkcji enzymu u zwierząt jest wzajemna konwersja dwutlenku węgla i wodorowęglanu w celu utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej we krwi i innych tkankach oraz pomoc w transporcie dwutlenku węgla z tkanek. Miejsce aktywne większości anhydraz węglanowych zawiera jon cynku. Istnieje co najmniej pięć różnych rodzin CA (α, β, γ, δ i ε). Anhydraza węglanowa 9 (CA9 / CAIX), znana również jako antygen błonowy MN (MN), antygen związany z rakiem nerkowokomórkowym G250, który należy do rodziny α-anhydrazy węglanowej. CA9 / CAIX o optymalnej aktywności przy pH 6,49. Odwracalna hydratacja dwutlenku węgla. CA IX uczestniczy w regulacji pH. CA9 może być zaangażowana w kontrolę proliferacji i transformacji komórek. CA-IX wydaje się być nowym specyficznym biomarkerem dla neoplazji szyjki macicy.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w 20 mM MES i 100 mM NaCl, pH 6,5. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)