Przejdź do
SRP6480
Fas/CD95
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ALPS1A, APO-1, APO1, APT-1, APT1, CD-95, FAS-1, FAS1, FASTM, Fas-R, FasR, TNFRSF-6
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥92% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 18.2 kDa, observed mol wt 25-35 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Gln 26 is the predicted N-terminal.)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥92% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 18.2 kDa, observed mol wt 25-35 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Gln 26 is the predicted N-terminal.)
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FAS(355)
General description
Fas jest również znany jako receptor FAS (FasR), antygen apoptozy 1 (APO-1 lub APT), klaster różnicowania 95 (CD95) lub członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów 6 (TNFRSF6). Gen FASR jest mapowany na chromosomie 10 i 19 odpowiednio u ludzi i myszy.
Biochem/physiol Actions
Gen FAS (receptor śmierci na powierzchni komórki Fas) koduje receptor śmierci na powierzchni komórek, który prowadzi do zaprogramowanej śmierci komórki (apoptozy). Sieciowanie między receptorem Fas (FasR) i ligandem wyzwala sygnalizację apoptotyczną. Fas tworzy kompleks sygnalizacyjny indukujący śmierć (DISC) po związaniu ligandu. Apoptoza, w której pośredniczy Fas, hamuje autoreaktywne limfocyty B i T, co jest błędnie rozumiane jako utrzymanie homeostazy immunologicznej. Tak więc apoptoza związana z ligandem Fas (FasL) zapewnia ochronę przed chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak. Mutacja w genie FAS prowadzi do ryzyka wystąpienia zaburzeń autoimmunologicznych, w tym zespołu Guillaina-Barrégo, tocznia rumieniowatego układowego (SLE), stwardnienia rozsianego, pierwotnego zespołu Sjogrena Trimeryzacja FasR jest inicjowana, gdy zakotwiczone w błonie trimery FasL wzdłuż powierzchni sąsiednich komórek. Podobne zdarzenie jest indukowane przez agonistyczne przeciwciało Fas. Ostatnio wykazano również, że Fas promuje wzrost guza, ponieważ podczas progresji guza jest on często regulowany w dół lub komórki stają się odporne na apoptozę. Ogólnie rzecz biorąc, komórki nowotworowe, niezależnie od ich wrażliwości na apoptozę Fas, zależą od konstytutywnej aktywności Fas. Jest ona stymulowana przez wytwarzany przez nowotwór ligand Fas w celu zapewnienia optymalnego wzrostu.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)