Merck
SRP6477
LDLR
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FH, FHC, LDLCQ2, Receptor lipoprotein o niskiej gęstości (LDL)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 86 kDa, observed mol wt 125-140 kDa, observed mol wt 95-110 kDa by SDS-PAGE (Ala22 or Asp193 is the predicted N-terminal.)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 86 kDa, observed mol wt 125-140 kDa, observed mol wt 95-110 kDa by SDS-PAGE (Ala22 or Asp193 is the predicted N-terminal.)
packaging
pkg of 10 and 50 μg
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LDLR(3949)
General description
Receptor lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), znany również jako LDLR, FH, FHC, LDLCQ2, jest mozaikowym białkiem o długości ~840 aminokwasów (po usunięciu peptydu sygnałowego), które pośredniczy w endocytozie bogatych w cholesterol LDL. Jest to receptor na powierzchni komórki, który rozpoznaje apoproteinę B100, która jest osadzona w zewnętrznej warstwie fosfolipidowej cząstek LDL. Receptor rozpoznaje również białko apoE znajdujące się w resztkach chylomikronów i resztkach VLDL (IDL). Należy do rodziny genów receptora lipoprotein o niskiej gęstości. Kompleksy receptora LDL są obecne w dołkach (lub pączkach) pokrytych klatyną na powierzchni komórki, które po związaniu z cholesterolem LDL za pośrednictwem adaptyny są ściskane w celu utworzenia pęcherzyków pokrytych klatyną wewnątrz komórki. Umożliwia to wiązanie i internalizację LDL-cholesterolu w procesie znanym jako endocytoza i zapobiega dyfuzji LDL po powierzchni błony. Dzieje się tak we wszystkich komórkach jądrzastych (nie w erytrocytach), ale głównie w wątrobie, która usuwa ~70% LDL z krążenia. Synteza receptorów w komórce jest regulowana przez poziom wolnego cholesterolu wewnątrzkomórkowego; jeśli jest on w nadmiarze w stosunku do potrzeb komórki, transkrypcja genu receptora zostanie zahamowana. Receptory LDL są tłumaczone przez rybosomy w retikulum endoplazmatycznym i modyfikowane przez aparat Golgiego przed przemieszczeniem się w pęcherzykach na powierzchnię komórki. LDL jest bezpośrednio zaangażowany w rozwój miażdżycy, ze względu na gromadzenie się cholesterolu LDL we krwi. Miażdżyca jest procesem odpowiedzialnym za większość chorób sercowo-naczyniowych.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)