Przejdź do
SRP6474
GFRA1/GDNFRA
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
GDNFR, GFR-ALPHA-1, RET1L, RETL1, TRNR1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 45.5 kDa, observed mol wt 55-60 kDa (DTT-reduced. Asp 25 is the predicted N-terminal.)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 45.5 kDa, observed mol wt 55-60 kDa (DTT-reduced. Asp 25 is the predicted N-terminal.)
packaging
pkg of 10 and 50 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GFRA1(2674)
General description
Receptor rodziny GDNF α-1 (GFRA1), znany również jako ligand RET 1 (RETL1), receptor czynnika neurotroficznego związanego z TGF-β 1 (TRNR1), jest nowym receptorem powierzchniowym związanym z glikozylofosfatydyloinozytolem (GPI) i należy do podrodziny receptorów czynnika neurotroficznego pochodzącego z linii komórek glejowych (GDNF). Rodzina ligandów GDNF obejmuje GDNF, Neurturin (NTN), Artemin i Persephin. GDNF i NTN to dwa strukturalnie spokrewnione, silne czynniki neurotroficzne, które odgrywają kluczową rolę w kontroli przeżycia i różnicowania neuronów. GFRA1 pośredniczy w łączeniu się i aktywacji receptora kinazy tyrozynowej RET (RTK), a następnie inicjuje szlak sygnałowy RET. Sygnalizacja, w której pośredniczy GFR α, odgrywa ważną rolę w przeżyciu, różnicowaniu i migracji neuronów ośrodkowych i obwodowych oraz jest niezbędna do rozwoju nerek i jelitowego układu nerwowego, a także odpowiedzi zapalnej w niektórych nowotworach.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)