Przejdź do
SRP6437
CD55/DAF
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CROM, TC
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 35.8 kDa, observed mol wt 50-65 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Asp 35 is the predicted N-terminal.)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 35.8 kDa, observed mol wt 50-65 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Asp 35 is the predicted N-terminal.)
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 50 μg
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CD55(1604)
General description
CD55 (czynnik przyspieszający rozpad dopełniacza), znany również jako DAF lub czynnik przyspieszający rozpad, jest członkiem rodziny RCA (regulatorów aktywacji dopełniacza) charakteryzującej się od 4 do 30 SCR (krótkich powtórzeń konsensusu) w regionach eksponowanych na plazmę. CD55 /DAF to białko błonowe o masie 70 kDa, które reguluje układ dopełniacza na powierzchni komórki. Ta glikoproteina jest szeroko rozpowszechniona wśród komórek krwiotwórczych i niehematopoetycznych.
Biochem/physiol Actions
CD55 (czynnik przyspieszający rozpad dopełniacza) zapobiega gromadzeniu się kompleksu C3bBb (konwertazy C3 szlaku alternatywnego) lub przyspiesza demontaż wstępnie uformowanej konwertazy, blokując w ten sposób tworzenie się kompleksu atakującego błonę. Jest wyznacznikiem systemu grup krwi Cromer. Wiadomo, że CD55 wiąże CD97 poprzez pierwsze krótkie powtórzenia konsensusu (SCR). Wiąże również fizjologicznie generowane konwertazy C3 z drugim i trzecim SCR. Wiązanie skutkuje przyspieszonym "rozpadem" lub dysocjacją aktywnych konwertaz C3, blokując w ten sposób rozwój kompleksów atakujących C' na komórkach innych niż obce. Wiadomo również, że wirusy i bakterie wykorzystują wiele miejsc SCR do infekcji.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)