Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Form:
lyophilized
Mol wt:
calculated mol wt 67 kDa, observed mol wt 67 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 23 is the predicted N-terminal.)
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
sterility
sterile
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 67 kDa, observed mol wt 67 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 23 is the predicted N-terminal.)
packaging
pkg of 25 μg
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CDH1(999)
General description
Kadheryna-1 (CDH1) jest białkiem transmembranowym, które jest głównie zaangażowane w adhezję komórek w prawidłowym nabłonku. Związany z nią gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16q22.1.
Biochem/physiol Actions
Kadheryna-1 (CDH1) stabilizuje adhezję komórkową w normalnych komórkach, a także pomaga w sygnalizacji poprzez połączenie z β-kateniną. Mutacje w genie CDH1 są powiązane z rozszczepami jamy ustnej w populacji tajskiej. CDH1 działa jako supresor nowotworów w różnych nowotworach. Niska ekspresja CDH1 zwiększa potencjał inwazyjny i przerzutowy komórek. Na przykład, niska ekspresja tego genu jest związana ze słabym przeżyciem pacjentów z rakiem przełyku.
Physical form
Liofilizowany z roztworu przefiltrowanego 0,22 μm w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?