Merck
SRP6412
BRD2 (1-455) jego znacznik
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Bromodomena zawierająca 4, D6S113E, FSRG1, RING3, RNF3
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
52.8 kDa (478 aa, 1-455 aa + His Tag)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
52.8 kDa (478 aa, 1-455 aa + His Tag)
packaging
pkg of 100 μg
concentration
1 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... BRD2(6046)
General description
Acetylacja reszt lizyny histonów odgrywa kluczową rolę w epigenetycznej regulacji transkrypcji genów. Bromodomena jest domeną białkową, która rozpoznaje acetylowane reszty lizyny, takie jak te na N-końcowych ogonach histonów. Rozpoznanie to jest często warunkiem wstępnym dla asocjacji białko-histon i remodelowania chromatyny. Domeny te funkcjonują w łączeniu kompleksów białkowych z acetylowanymi nukleosomami, kontrolując w ten sposób strukturę chromatyny i ekspresję genów. W ten sposób bromodomeny służą jako "czytniki" znaków acetylacji histonów regulujących transkrypcję docelowych promotorów. Rodzina białek BET, zdefiniowana przez tandemowe bromodomeny i domenę Extra Terminal, obejmuje BRD2, BRD3, BRD4 i BRDT. Białka BET odgrywają kluczową rolę w wielu procesach komórkowych, w tym w ekspresji genów zapalnych, mitozie i interakcjach wirus/gospodarz. Wykazano, że izolowane pojedyncze lub tandemowe bromodomeny BRD2 i BRD4 wiążą acetylowane ogony histonów, służąc do łączenia znaków acetylacji histonów z regulacją transkrypcji docelowych promotorów. Małocząsteczkowe inhibitory tych interakcji są obiecujące jako użyteczne środki terapeutyczne w chorobach człowieka. Białko to może być wykorzystywane do badania testów wiązania bromodomen, badań przesiewowych inhibitorów i profilowania selektywności.
Physical form
1 mg/ml w soli fizjologicznej buforu fosforanowego (pH 7,4) zawierającej 10% glicerolu i 1 mM DTT.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)