Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 84.1 kDa, observed mol wt 100-110 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation.)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 84.1 kDa, observed mol wt 100-110 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation.)
packaging
pkg of 100 μg, pkg of 20 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... VEGFR2(3791)
General description
Receptor domeny wstawiania kinazy (KDR), znany również jako CD309, FLK1, VEGFR, VEGFR2, jest jednym z podtypów VEGFR. Receptory VEGF są receptorami dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF). Istnieją trzy główne podtypy VEGFR, oznaczone numerami 1, 2 i 3. Receptory VEGF mają część zewnątrzkomórkową składającą się z 7 domen podobnych do immunoglobulin, pojedynczego regionu obejmującego błonę oraz części wewnątrzkomórkowej zawierającej domenę kinazy tyrozynowej. VEGF-A wiąże się z VEGFR-1 (Flt-1) i VEGFR-2 (KDR/Flk-1). VEGFR-2 wydaje się pośredniczyć w prawie wszystkich znanych odpowiedziach komórkowych na VEGF. Funkcja VEGFR-1 jest słabiej zdefiniowana, choć uważa się, że moduluje on sygnalizację VEGFR-2. Inną funkcją VEGFR-1 może być działanie jako receptor dummy/decoy, sekwestrujący VEGF z wiązania VEGFR-2 (wydaje się to być szczególnie ważne podczas waskulogenezy w zarodku). Ponadto VEGFR2 jest w stanie oddziaływać z zewnątrzkomórkowym białkiem Tat HIV-1 po aktywacji VEGF i wydaje się zwiększać angiogenezę w zmianach mięsaka Kaposiego.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Ogólnie 5-8% mannitolu lub trehalozy dodaje się jako środek ochronny przed liofilizacją.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?