Przejdź do
SRP6404
EGFR/ErbB1
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ERBB, ERBB1, HER1, PIG61, mENA
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 69.5 kDa, observed mol wt 110-115 kDa (DTT-reduced.Protein migrates due to glycosylation.)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 69.5 kDa, observed mol wt 110-115 kDa (DTT-reduced.Protein migrates due to glycosylation.)
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu) należy do rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych ErbB. Znany jest również jako ErbB1/HER1 (ludzki receptor naskórkowego czynnika wzrostu). Znajduje się na ludzkim chromosomie 7p11.2. EGFR ma dużą zewnątrzkomórkową domenę wiążącą ligand, pojedynczy segment transbłonowy, wewnątrzkomórkowy segment błonowy, domenę kinazy tyrozynowej i karboksyterminalny ogon.
Białko kodowane przez ten gen jest embrionalnym jądrowym czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże się ze specyficznym elementem DNA, palindromicznym miejscem T. Wiąże się przez region w swoim N-końcu, zwany T-box, i wpływa na transkrypcję genów wymaganych do tworzenia i różnicowania mezodermy. Białko jest zlokalizowane w komórkach pochodzących z notochordu. (dostarczone przez RefSeq)
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR; ErbB-1; HER1 u ludzi) jest receptorem na powierzchni komórki dla członków rodziny naskórkowego czynnika wzrostu (rodziny EGF) zewnątrzkomórkowych ligandów białkowych. Receptor naskórkowego czynnika wzrostu jest członkiem rodziny receptorów ErbB, podrodziny czterech blisko spokrewnionych receptorowych kinaz tyrozynowych: EGFR (ErbB-1), HER2/c-neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) i Her 4 (ErbB-4). Mutacje wpływające na ekspresję lub aktywność EGFR mogą powodować raka.
Biochem/physiol Actions
EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu) odgrywa ważną rolę w wiązaniu ligandów, dimeryzacji i autofosforylacji. Odgrywa również ważną rolę w kilku nowotworach prokarcinogennych, takich jak rak żołądka. EGFR kontroluje różne funkcje komórek nabłonkowych. Moduluje działania w infekcji bakteryjnej i jest związany z inicjacją makrofagów.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Ogólnie 5-8% mannitolu lub trehalozy dodaje się jako środek ochronny przed liofilizacją.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product an extracellular EGFR?
    1 answer
    1. According to Uniprot, it is an extracellular protein, spanning from amino acid 25 to 645.