Przejdź do
SRP6401
HGFR/c-MET
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
AUTS9, MET
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
α-chain calculated mol wt 32.5 kDa, α-chain observed mol wt 45 kDa by SDS-PAGE (reducing) (resulting from glycosylation.), β-chain 85 kDa, β-chain calculated mol wt 60 kDa
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
8-His tagged
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
α-chain calculated mol wt 32.5 kDa, α-chain observed mol wt 45 kDa by SDS-PAGE (reducing) (resulting from glycosylation.), β-chain 85 kDa, β-chain calculated mol wt 60 kDa
packaging
pkg of 20 and 100 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MET(4233)
General description
Dojrzała forma HGFR jest dwusiarczkowym heterodimerem składającym się z proteolitycznie rozszczepionego łańcucha α i β.
Receptor czynnika wzrostu hepatocytów (HGFR), znany również jako czynnik przejścia mezenchymalno-nabłonkowego (MET), c-Met, jest glikozylowaną receptorową kinazą tyrozynową, która odgrywa kluczową rolę w morfogenezie nabłonka i rozwoju raka. Białko HGFR posiada aktywność kinazy tyrozynowej. Pierwotne jednołańcuchowe białko prekursorowe ulega potranslacyjnemu rozszczepieniu w celu wytworzenia podjednostek α i β, które łączą się disiarczkowo, tworząc dojrzały receptor. HGFR jest normalnie wyrażany przez komórki pochodzenia nabłonkowego, podczas gdy ekspresja HGF jest ograniczona do komórek pochodzenia mezenchymalnego. Po stymulacji HGF, HGFR indukuje kilka odpowiedzi biologicznych, które wspólnie dają początek programowi znanemu jako inwazyjny wzrost. Nieprawidłowa aktywacja HGFR w nowotworach koreluje ze złym rokowaniem, gdzie nieprawidłowo aktywny HGFR wyzwala wzrost guza, tworzenie nowych naczyń krwionośnych (angiogenezę), które zaopatrują guz w składniki odżywcze i rozprzestrzenianie się nowotworu do innych narządów (przerzuty). HGFR ulega deregulacji w wielu typach nowotworów złośliwych u ludzi, w tym w nowotworach nerek, wątroby, żołądka, piersi i mózgu. Normalnie tylko komórki macierzyste i progenitorowe wyrażają HGFR, jednak uważa się, że nowotworowe komórki macierzyste przejmują zdolność normalnych komórek macierzystych do wyrażania HGFR, a tym samym stają się przyczyną przetrwania raka i rozprzestrzeniania się do innych miejsc w organizmie. Różne mutacje w genie HGFR są związane z rakiem brodawkowatym nerki. HGFR pośredniczy w złożonym programie znanym jako inwazyjny wzrost. Aktywacja HGFR wyzwala mitogenezę i morfogenezę.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Ogólnie 5-8% mannitolu lub trehalozy dodaje się jako środek ochronny przed liofilizacją.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)