Przejdź do
SRP6399
IL-2 R beta/CD122
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
IL2RB, P70-75, RP5-1170K4.6
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
calculated mol wt 25.4 kDa, observed mol wt 40 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 27 is the predicted N-terminus.)
Impurities:
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 25.4 kDa, observed mol wt 40 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 27 is the predicted N-terminus.)
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL2RB(3560)
General description
Receptor interleukiny-2 (IL-2R)/ klaster różnicowania 122 (CD122) jest heterotrimerycznym białkiem, kodowanym przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 22q12.3. Kodowane białko ulega ekspresji na powierzchni niektórych komórek odpornościowych, takich jak limfocyty, które wiążą i reagują na cytokinę zwaną IL-2. IL-2R składa się z 3 podjednostek - α (CD25), β (CD122) i γ (CD132) - łączących się niekowalencyjnie. Podjednostka α jest zaangażowana w wiązanie IL-2, podczas gdy transdukcja sygnału po interakcji cytokin jest przeprowadzana przez łańcuch γ wraz z podjednostką β. IL2R β jest członkiem rodziny receptorów cytokin typu I.
Application
Podjednostka β receptora interleukiny 2 (IL2RB)/klastra różnicowania 122 (CD122) u ludzi została wykorzystana do zbadania wpływu tej cytokiny na ekspresję Klf15 w neuronach.
Biochem/physiol Actions
Podjednostka β receptora interleukiny 2 (IL2RB) jest zaangażowana w transdukcję sygnału poprzez swój ligand interleukinę-2. Jest również zaangażowany w stan zapalny. Cluster of differentiation 122 (CD122) jest receptorem dla interleukiny-2 i bierze udział w endocytozie za pośrednictwem receptora i przekazuje sygnały mitogenne IL2.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Ogólnie 5-8% mannitolu lub trehalozy dodaje się jako środek ochronny przed liofilizacją.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)