Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 14.5 kDa, observed mol wt 35-43 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 19 is the predicted N-terminus.)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 14.5 kDa, observed mol wt 35-43 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 19 is the predicted N-terminus.)
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CD47(961)
General description
Antygen powierzchniowy leukocytów CD47 znany również jako antygenowe białko determinujące powierzchnię OA3, białko związane z integryną (IAP) i białko MER6. CD47 zawiera 1 domenę Ig-podobną typu V (immunoglobulinopodobną). CD47 jest bardzo szeroko rozpowszechniony w normalnych tkankach dorosłych. CD47 odgrywa rolę zarówno w adhezji komórek, działając jako receptor adhezyjny dla THBS1 na płytkach krwi, jak i w modulacji integryn i odgrywa ważną rolę w tworzeniu pamięci i plastyczności synaptycznej w hipokampie poprzez podobieństwo. CD47 jest receptorem dla SIRPA, którego wiązanie zapobiega dojrzewaniu niedojrzałych komórek dendrytycznych i hamuje produkcję cytokin przez dojrzałe komórki dendrytyczne. Interakcja CD47 z SIRPG pośredniczy w adhezji komórka-komórka, zwiększa proliferację komórek T zależną od superantygenów i współstymuluje aktywację komórek T.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Ogólnie 5-8% mannitolu lub trehalozy dodaje się jako środek ochronny przed liofilizacją.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?