Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
liquid
Mol wt:
41.5 kDa (384 aa, 1-364 aa + His Tag)
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
41.5 kDa (384 aa, 1-364 aa + His Tag)
packaging
pkg of 100 μg
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ALDOA(226)
General description
Aldolaza A (ALDOA) jest wszechobecnym enzymem glikolitycznym ulegającym ekspresji w rozwijających się zarodkach i mięśniach dorosłych. Kodujący ją gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 16p11.2. Rekombinowana ludzka aldolaza A, połączona z tagiem His na N-końcu, została wyrażona w E. coli i oczyszczona przy użyciu konwencjonalnych technik chromatograficznych.
Biochem/physiol Actions
W glikolizie aldolaza A (ALDOA) katalizuje odwracalną reakcję fruktozo-1,6-bisfosforanu do gliceraldehydo-3-fosforanu i fosforanu dihydroksyacetonu. Jest zaangażowana w szeroki zakres funkcji komórkowych, takich jak utrzymanie skurczu mięśni prążkowanych, kształtu i ruchliwości komórek, organizacji włókien aktyny i procesu biosyntezy ATP. Wysoki poziom ekspresji ALDOA odnotowano w różnych formach nowotworów złośliwych, w tym raka płaskonabłonkowego płuc, raka nerkowokomórkowego i raka wątrobowokomórkowego. Niedobór ALDOA powoduje miopatię i niedokrwistość hemolityczną.
Physical form
1 mg/ml w 20 mM buforze Tris-HCl (pH 8,0) zawierającym 100 mM NaCl i 10% glicerolu.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?