SRP6362
IL13RA2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CD213A2, CT19, IL-13R, IL13BP, Interleukin-13 receptor subunit alpha-2 precursor
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥85% (SDS-PAGE)
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
39.5 kDa (340 aa, 27-343 aa + His Tag)
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
1 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... IL13RA2(3598)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3