Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
liquid
Mol wt:
30 kDa (271 aa, 1-247 aa + His Tag)
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
30 kDa (271 aa, 1-247 aa + His Tag)
packaging
pkg of 50 μg
concentration
0.25 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FGF14(2259)
General description
FGF14 jest członkiem rodziny czynników wzrostu fibroblastów (FGF). Członkowie rodziny FGF posiadają szeroką aktywność mitogenną i przeżywalność komórek i są zaangażowani w różne procesy biologiczne, w tym rozwój embrionalny, wzrost komórek, morfogenezę, naprawę tkanek, wzrost guza i inwazję. Mutacja w tym genie jest związana z autosomalną dominującą ataksją mózgową. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu. Rekombinowane ludzkie białko FGF14, połączone z tagiem His na N-końcu, zostało wyrażone w E. coli i oczyszczone przy użyciu konwencjonalnych technik chromatografii.
Physical form
0,25 mg/ml w 20 mM buforze Tris-HCl (pH 8,0) zawierającym 0,2 M NaCl, 5 mM DTT i 50% glicerolu.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?