Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
23.3 kDa (209 aa, 21-205 aa + His Tag)
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
23.3 kDa (209 aa, 21-205 aa + His Tag)
packaging
pkg of 100 μg
concentration
0.5 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TREM1(54210)
General description
TREM1 to receptor należący do superrodziny Ig, który ulega ekspresji na komórkach szpikowych. Białko to wzmacnia reakcje zapalne, w których pośredniczą neutrofile i monocyty, wywołane przez infekcje bakteryjne i grzybicze poprzez stymulowanie uwalniania prozapalnych chemokin i cytokin, a także zwiększoną ekspresję powierzchniową markerów aktywacji komórek. Dla tego genu odnotowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Rekombinowane ludzkie białko TREM1, połączone z tagiem His na N-końcu, zostało wyrażone w E. coli i oczyszczone przy użyciu konwencjonalnych technik chromatografii.
Physical form
0,5 mg/ml w 20 mM buforze Tris-HCl (pH 8,0) zawierającym 0,15 M NaCl, 30% glicerolu i 1 mM DTT.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?