Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
liquid
Mol wt:
22.6 kDa (201 aa, 1-181 aa + His Tag)
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
22.6 kDa (201 aa, 1-181 aa + His Tag)
packaging
pkg of 50 μg
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FGF12(2257)
General description
FGF12 (czynnik wzrostu fibroblastów 12) jest członkiem nadrodziny cząsteczek FGF, która obecnie liczy 22 członków. Członkowie rodziny FGF posiadają szeroką aktywność mitogenną i przeżywalność komórek i są zaangażowani w różne procesy biologiczne, w tym rozwój embrionalny, wzrost komórek, morfogenezę, naprawę tkanek, wzrost guza i inwazję. FGF12 wiąże się z IB2 (mózg wysepki-2), rusztowaniem kinazy komórkowej i bramkowanymi napięciem kanałami sodowymi, a także odgrywa ważną rolę w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej i wymianie jonów. Rekombinowane ludzkie białko FGF12, połączone z tagiem His na N-końcu, zostało wyrażone w E.coli i oczyszczone przy użyciu konwencjonalnych technik chromatografii.
Physical form
1 mg/ml w 20 mM Tris pH 7,5, 10% glicerolu, 1 mM DTT, 2 mM EDTA.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?