Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Biological source:
human plasma
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
frozen liquid
Mol wt:
120 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human plasma
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
120 kDa
packaging
pkg of 100 μg
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... KNG1(3827)
General description
Kininogen HMW, syntetyzowany przez hepatocyty, jest białkiem wielofunkcyjnym. Jest białkiem prekursorowym bradykininy. Ponadto jest kofaktorem w aktywacji czynnika XI, XII i prekalikreiny oraz głównym pozakomórkowym inhibitorem proteazy cysteinowej. Kininogeny hamują ogólnoustrojowe proteazy, które, jak się uważa, odgrywają rolę w różnych chorobach, takich jak rak, dystrofia mięśniowa i choroby stawów.
Physical form
Zamrożone w 10 mM octanie Na, pH 5,5 z 250 mM NaCI.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?