Przejdź do
SRP6317
Inhibitor C1 esterazy
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Czynnik hamujący C1, Inhibitor proteazy C1 w osoczu, Serpin G1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
human
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
frozen liquid
Mol wt:
100 kDa
biological source
human
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
100 kDa
packaging
pkg of 1 mg
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... Serpin G1(710)
General description
Inhibitor C1 esterazy jest jednołańcuchową glikoproteiną, która hamuje C1, C1r, C1s, kalikreinę osocza, czynniki XIa, XIIa i plazminę układu krzepnięcia krwi. Występuje w osoczu w stężeniu 16-33 mg/100 ml. Jest częścią rodziny serpin.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor C1 esterazy działa jako inhibitor proteazy serynowej. Stężenie białka inhibitora C1 esterazy jest zmniejszone do 10-30% normy u pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym wtórnym do niedoboru inhibitora C1 esterazy (85% pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (HAE)); u 15% pacjentów z HAE stężenie białka inhibitora jest prawidłowe, ale jego funkcja jest znacznie zmniejszona. Niedobór inhibitora C1 esterazy jest rzadkim stanem powodującym obrzęk twarzy i skurcze brzucha. Zazwyczaj stan ten jest dziedziczny, choć może również wystąpić, gdy białko jest niefunkcjonalne. Niedobory inhibitora C1 esterazy zaburzają również układ fibrynolityczny, wewnętrzny szlak krzepnięcia i szlak dopełniacza.
Physical form
Zamrożone w 20 mM fosforanie potasu, pH 7,0, z 250 mM KCl.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)