Merck
SRP6301
Apolipoproteina A-IV
≥85% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Apo-AIV, ApoA-IV, Apolipoproteina A-IV, apo AIV
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Biological source:
human plasma
Mol wt:
46 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human plasma
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
46 kDa
packaging
pkg of 50 μg
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ApoA4(337)
General description
Apolipoproteina (apo)A-IV4 jest białkiem wiążącym lipidy. Jest produkowana przez jelito cienkie i uwalniana do układu limfatycznego żołądka. A-IV4 należy do rodziny wymiennych apolipoprotein. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 11q23.
Apolipoproteina AIV (Apo AIV) jest glikoproteiną syntetyzowaną przez ludzkie jelito. Synteza wydaje się być stymulowana przez wchłanianie lipoprotein o wysokiej gęstości, które są bogate w trójglicerydy, a nie przez wchłanianie lub reestryfikację kwasów tłuszczowych. Tworzenie chylomikronów działa jako sygnał do indukcji syntezy Apo AIV, sygnał wzmocniony przez czynnik z jelita krętego, prawdopodobnie PYY. Apo AIV zmienia aktywność kluczowych enzymów (LPL i LCAT) metabolizmu lipoprotein i odpływu cholesterolu z tkanek pozawątrobowych. Ponadto, ponieważ stymulacja syntezy i wydzielania jelitowego przez wchłanianie lipidów jest szybka, Apo AIV prawdopodobnie odgrywa rolę w krótkoterminowej regulacji przyjmowania pokarmu. Inne dowody sugerują zaangażowanie w długoterminową regulację zarówno przyjmowania pokarmu, jak i masy ciała. Przewlekłe spożywanie diety wysokotłuszczowej osłabia jelitową odpowiedź Apo AIV na podawanie lipidów i w konsekwencji może wyjaśniać, dlaczego przewlekłe spożywanie diety wysokotłuszczowej predysponuje zarówno zwierzęta, jak i ludzi do otyłości. Jest on wymagany do skutecznej aktywacji lipazy lipoproteinowej przez ApoC-II i jest silnym aktywatorem LCAT. Apo AIV jest amfipatycznym białkiem, które może emulgować lipidy i zostało powiązane z ochronną rolą przed chorobami układu krążenia i otyłością.
Biochem/physiol Actions
Apolipoproteina (apo)A-IV uczestniczy w metabolizmie lipidów i glukozy w diecie. Hamuje utlenianie lipidów i hamuje stany zapalne. A-IV odgrywa główną rolę w zmianie wrażliwości wysepek trzustkowych na glukozę w celu zmiany wydzielania insuliny.
Physical form
Zamrożone w 10 mM NH4HCO3, pH 8,2.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)