Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥92% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
calculated mol wt 25.4 kDa, observed mol wt 28-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Glu 19 is the predicted N-terminus.)
Impurities:
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥92% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
calculated mol wt 25.4 kDa, observed mol wt 28-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Glu 19 is the predicted N-terminus.)
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ADIPOQ(9370)
General description
Adiponektyna (zwana również Acrp30, AdipoQ) jest specyficznym dla adipocytów wydzielanym białkiem, które krąży w osoczu. Jest indukowana podczas różnicowania adipocytów, a jej wydzielanie jest stymulowane przez insulinę. Białko ma domenę globularną na końcu karboksylowym i domenę kolagenową na końcu aminowym. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3q27.
Biochem/physiol Actions
Adiponektyna (ADIPOQ) ma właściwości przeciwmiażdżycowe i przeciwzapalne. ADIPOQ odgrywa rolę w procesach fizjologicznych, takich jak homeostaza energetyczna i otyłość. Wykazuje działanie przeciwcukrzycowe poprzez interakcję z receptorami adiponektyny, AdipoR1 i AdipoR2. Niski poziom adiponektyny jest również związany z nadciśnieniem tętniczym i dyslipidemią. Mutacja w genie kodującym adiponektynę wiąże się z ryzykiem raka endometrium.
Physical form
Liofilizowany z roztworu przefiltrowanego 0,22 μm w PBS. Ogólnie 5-8% mannitolu lub trehalozy dodaje się jako środek ochronny przed liofilizacją.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?