Przejdź do zawartości
SRP5319
PI3K (p110-α/p55-γ), active, His tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
p110-alpha, p55-gamma
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
11.2-16.8 nmol/min·mg
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
product line
PRECISIO®
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
11.2-16.8 nmol/min·mg
mol wt
~111 kDa (p110α), ~61 kDa (p85γ)
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PIK3CA(5290)
General description
PI3K (p110alpha/p55gamma) or Phosphatidylinositol 3-kinase is a lipid kinase that phosphorylates the inositol ring of phosphatidylinositol at the 3-prime position which serve as second messengers in growth signaling pathways. PI3K comprises a 110 kD catalytic subunit and a regulatory subunit of either 85, 55, or 50 kD. Phosphatidylinositol 3-kinase plays an important role in the metabolic actions of insulin, and a mutation in the PI3K has been associated with insulin resistance and plays an important role in glucose homeostasis in vivo. PI3K also plays an essential role in the development and induction of mast cells in normal and pathogenic immune responses.
Physical form
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Preparation Note
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)