Merck
SRP5295
PI3K (p110-β/p85-β), active, His tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
p110-beta, p85-beta
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
22.4-33.6 nmol/min·mg
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
product line
PRECISIO®
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
22.4-33.6 nmol/min·mg
mol wt
~111 kDa (p110β), ~88 kDa (p85β)
NCBI accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PIK3CB(5291)
General description
PI3K phosphorylate the 3-prime OH position of the inositol ring of inositol lipids which functions in signaling pathways that regulate cell growth by virtue of their activation in response to various mitogenic stimuli. PI3Ks are composed of a 110-kDa catalytic subunit and a 85-kDa adaptor subunit. PI3K plays a critical role in regulating the formation and stability of alpha-2B-beta-3 integrin adhesion bonds, which are necessary for shear force-induced platelet activation. PI3K sustains alpha-2B-beta-3 integrin activation and stabilized platelet aggregation by regulating both integrin-dependent calcium flux and Gi activation of RAP1B.
Physical form
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Preparation Note
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)