Merck
SRP5149
UCHL1, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP95, Uch-L1
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
~25 kDa
NCBI accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... UCHL1(7345)
Biochem/physiol Actions
UCHL1 is a member of the peptidase C12 family and a thiol protease that hydrolyzes a peptide bond at the C-terminal glycine of ubiquitin to generate the ubiquitin monomer. UCHL1 is expressed in the neurons and in cells of the diffuse neuroendocrine system. Mutations in UCHL1 may be associated with Parkinson disease. The ligase and hydrolase activities of UCHL1 may play roles in proteasomal protein degradation, a process critical for neuronal health. Inhibition of UCHL1 in mouse hippocampal slices reduces normal synaptic function and long-term potentiation. PKA-CREB pathway mediates the effects of UCHL1 on Amyloid-beta-induced synaptic dysfunction and Uchl1 also reversed the inhibition of CREB phosphorylation induced by Amyloid-beta.
Physical form
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Preparation Note
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)