Informacje o tej pozycji
Form:
buffered aqueous glycerol solution
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
~24 kDa
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
~24 kDa
NCBI accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNNI1(7135)
General description
Troponin1 is a member of the tropomyosin family and regulates the calcium sensitivity of the myofibril contractile apparatus of striated muscles. Troponin1 is part of a complex with troponin T and troponin C in which Troponin1 acts as an inhibitory subunit that blocks actin-myosin interactions and thereby mediates striated muscle relaxation. Troponin1 is expressed in cardiac and skeletal muscle during early development but is restricted to slow-twitch skeletal muscle fibers in adults. The Troponin1 protein prevents muscle contraction by inhibiting calcium-mediated conformational changes in actin-myosin complexes.
Physical form
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Preparation Note
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?