Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Form:
buffered aqueous glycerol solution
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
~23 kDa
General description
Ras homolog family member A (RhoA) is a small GTPase which is part of the Rho gene family. The gene encoding it is localized on human chromosome 3p21.31.
Application
RhoA, His tagged human has been used for in vitro kinase assay.
Biochem/physiol Actions
Ras homolog family member A (RhoA) interacts with protein kinases and serves as a target of activated GTPase. RhoA plays an important role in the initial events of cell protrusion. Rho mediates corneal epithelial migration in response to external stimuli by regulating the organization of the actin cytoskeleton. The inhibition of RhoA signaling is required for both vaccinia morphogenesis and virus-induced cell motility. Vaccinia inhibits RhoA signaling using the viral protein F11 and this can enhance the spread of infection. The protein has a role in basal body docking and planar polarization.
Physical form
Supplied in 50mM MOPS, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Preparation Note
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - vPvM
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?